Stampa…
Agitatori Magnetici con Piastra Riscaldante in Ceramica, Serie AREC 7
Fornitore: VELP SCIENTIFIC
F20500552 F20500554 SA20500550 SB20500550
442-1303EA 0 EUR
442-1303 442-1304 442-1305 442-1307
Agitatori Magnetici con Piastra Riscaldante in Ceramica, Serie AREC 7
Dispositivi agitatori Agitatori magnetici con piastra riscaldante
Gli agitatori della serie AREC 7 sono progettati per fornire sicurezza, affidabilità e le migliori prestazioni di riscaldamento e agitazione. La piastra quadrata in ceramica assicura la massima omogeneità di temperatura, efficienza termica e prestazioni di riscaldamento durature nel tempo.
  • Risoluzione dell'impostazione della temperatura: 5 °C, tranne AREC 7 Connect che arriva ad 1 °C
  • Sono disponibili quattro diversi modelli per adattarsi all’esigenza di accuratezza, precisione e automazione di ogni laboratorio
  • Tutti i modelli hanno una scocca in tecnopolimero
  • I modelli digitali sono dotati di un display luminoso e di facile lettura a LED bianco che consente agli operatori di monitorare facilmente e costantemente la temperatura e la velocità di agitazione impostata
AREC 7 Connect - Unità innovativa per processi di laboratorio ricchi di dati: Termoregolazione precisa e agitazione potente per laboratori microbiologici, farmaceutici, chimici e cosmetici che richiedono precisione ed efficienza. Timer integrato, programmazione e connettività Wi-Fi (connessione ERMES) per monitorare e controllare più reazioni attraverso la piattaforma cloud VELP Ermes. Connessione per PT100, sonda inclusa nella confezione.
• Risoluzione dell'impostazione della velocità: 5 min-¹
• Modalità Intermittente e Autoreverse: (da 5 s a 99 min 59 s)
• Motore brushless con compensazione di coppia SpeedServoTM
• Precisione della termoregolazione: ±1 °C (PT100)
• Funzione di blocco e segnale acustico di avvertimento
AREC.X 7 - La soluzione ottimale per una termoregolazione accurata: AREC.X 7 è progettato per una termoregolazione accurata che offre eccezionali prestazioni di agitazione e riscaldamento, caratteristiche di sicurezza avanzate e facilità d'uso. La soluzione ideale per i laboratori che richiedono un controllo preciso della temperatura. Connessione per PT100, disponibile con pacchetti di termoregolazione con PT100 o VTF a scelta.
• Motore PCM monofase con compensazione elettronica della coppia di regolazione
• Precisione di termoregolazione: ±1 °C (con Pt100) / ±0,5 °C (con VTF)
AREC 7 - La soluzione di base per le applicazioni quotidiane: AREC 7 è l'agitatore magnetico riscaldante sicuro e affidabile con una copertura in ceramica che garantisce un eccellente trasferimento di calore e prestazioni di agitazione per applicazioni di laboratorio di base.
• Motore PCM monofase con compensazione di coppia a regolazione elettronica
HSC 7 - Il modello entry-level: HSC 7 è l'agitatore magnetico riscaldante analogico sicuro e potente per applicazioni che non richiedono un controllo accurato della temperatura. La soluzione ideale per applicazioni nel mondo accademico.
• Motore PCM monofase
Garanzia: 2 anni.
Certificazioni: CNEMKOUS, UK CONFORMITY ASSESSED.
Informazioni per l'ordine: Scegli la configurazione più adatta alle esigenze del tuo laboratorio: sonda, asta, morsetto o VTF.
Informazioni per l'ordine: AREC 7 Connect, AREC.X 7 e AREC 7 sono forniti con una barra di agitazione magnetica VELP.