Stampa…
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione, GPR RECTAPUR®
Fornitore: VWR Chemicals
Attenzione
22557.360EA 305 EUR
22557.360 22557.460 22557.230 22557.290
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione, GPR RECTAPUR®
Celite® 545, coadiuvante per filtrazione
Silice da diatomee per la filtrazione.
Celite® is used as a filtering aid or as adsorbent in column chromatography.
Formula: SiO₂
MDL Number: MFCD00132803
CAS Number: 68855-54-9
Visualizza i codici
Identificazione Conforme
pH (25°C; 10%) ≥ 8,5
Loss on ignition (600 °C) ≤ 0.6%
Particle size (< 0.1 mm) ≥ 60%