Stampa…
Sistemi di purificazione dell'acqua ultrapura, Milli-Q® EQ 7000
Fornitore: Merck
EQ7000HMI SMEQ00KT WMEQ0DKT WMEQ0RKT BTEQ0DKT
171-1399EA 1490 EUR
171-1399 171-1429 171-1430 171-1431 171-1478
Sistemi di purificazione dell'acqua ultrapura, Milli-Q® EQ 7000
Purificatori d'acqua Sistemi per acqua pura e ultrapura
Per fornire risultati scientifici affidabili e di alta qualità, hai bisogno di acqua ultrapura di qualità costante. Il sistema di acqua ultrapura Milli-Q® EQ 7000 è progettato per produrre acqua ultrapura di qualità costante [resistività 18,2 MΩ-cm a 25 °C; carbonio organico totale (TOC) ≤5 ppb] che può essere adattata alle esigenze applicative specifiche di ciascun utente. lo sviluppo del prodotto con sistema modulare permette l'erogazione dell'acqua come e dove necessario in laboratorio. Un sistema di acqua ultrapura progettato da scienziati, per gli scienziati.
  • Tre portate o erogazione volumetrica one-touch
  • Il dispensatore può essere posizionato, fino a 3 m dal sistema
  • Visualizzazione con luci per 'Check and Dispense'
  • Molteplici configurazioni salvaspazio: sopra o sotto il banco, o sulla parete
  • Personalizzare la qualità dell'acqua con filtri finali specifici per l'applicazione
  • Opzione di erogazione senza l’uso delle mani a pedale
  • Il grande e intuitivo touch screen semplifica l'uso del sistema e l'accesso ai dati
  • Lo schermo può essere posizionato, fino a 3 m dal sistema
  • Il rapido monitoraggio della qualità assicura ogni tua erogazione
  • L’indicatore TOC in linea esegue misurazioni nel punto di utilizzo
Scegli un opzione d’installazione che più fa per te. Il sistema Milli-Q® EQ 7000 può essere installato in una configurazione compatta da banco, con il punto di erogazione Q-POD® e il touch screen direttamente fissati all'unità di produzione, oppure è possibile stabilire una configurazione a parete, con l'erogatore e/o lo schermo installati fino a 3 m di distanza dall'unità principale.
Opzioni di installazione dell'unità di produzione: da banco; sotto il banco; o montato a parete.
Distributore Q-POD® e opzioni touch screen: montato sul sistema; o montato a parete, fino a 3 m dal sistema.
Opzioni di alimentazione con acqua pura* da un: circuito di distribuzione; o soluzione di stoccaggio di acqua pura Milli-Q® (* l'acqua di alimentazione deve essere pretrattata con una delle seguenti tecnologie di purificazione: Elix® elettrodeionizzazione (EDI), deionizzazione (DI), osmosi inversa (RO) o distillazione).
Certificazioni: Soddisfa o supera le specifiche di qualità dell'acqua descritte dalle seguenti organizzazioni: farmacopea europea, farmacopea statunitense, farmacopea giapponese, farmacopea cinese, ASTM® D1193, ISO 3696, standard nazionale cinese GB/T 6682, standard nazionale cinese GB/T 33087, JIS K 0557, Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI®).
Informazioni per l'ordine: Le parti accessorie sono incluse con il sistema principale. Per un sistema completo, gli accessori e i materiali di consumo raccomandati devono essere ordinati in aggiunta.
Informazioni per l'ordine: Il modello 171-1413 contiene solo un’unità di purificazione EQ7000.
Il modello 171-1432 contiene un'unità di purificazione EQ7000, interfaccia uomo-macchina (HMI), Q-Pod e kit di montaggio del sistema per Q-Pod.
Il modello 171-1433 contiene un'unità di purificazione EQ7000, interfaccia uomo-macchina (HMI), Q-Pod, e kit di montaggio del sistema per Q-Pod e per HMI.