Stampa…
Centrifughe da banco, Megafuge ST1 e ST1R Plus
Fornitore: Thermo Scientific
75009230 75009270 75009730 75009770 75016026 75016019 75017019 75016025 75016003 75017003
521-3433EA 5420 EUR
521-3433 521-3435 521-3437 521-3439 521-3444 521-3446 521-3447 521-3449 521-3457 521-3458
Centrifughe da banco, Megafuge ST1 e ST1R Plus
Centrifughe Centrifughe da banco
Le centrifughe da banco Thermo Scientific™ Megafuge ST1 / ST1R Plus sono di facile utilizzo, versatili e intuitive.
  • Sistema del rotore Auto-Lock
  • Sistema di tenuta del secchio ClickSeal™
  • Tecnologia SMARTSpin™
  • Design salvaspazio
  • Energia efficiente
Il sistema di bloccaggio sicuro consente una facile installazione a pulsante e la sostituzione dei rotori. Il sistema fa risparmiare tempo quando si passa da un'applicazione all'altra. Il facile accesso alla camera del rotore offre una pulizia rapida, un ambiente di lavoro più salubre e una maggiore durataMore Product Information