Stampa…
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475198-1G OR475198-250MG
APOSOR475198-1GEA 720 EUR
APOSOR475198-1G APOSOR475198-250MG
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(4-Chloro-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₂ClN₃.₂ClH
Peso molecolare: 258,576 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32663472
CAS Number: 2514952-98-6