Stampa…
[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475197-1G OR475197-250MG
APOSOR475197-1GEA 720 EUR
APOSOR475197-1G APOSOR475197-250MG
[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₂BrN₃.₂ClH
Peso molecolare: 303,027 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD32663471
CAS Number: 2514953-00-3