Stampa…
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475196-1G OR475196-250MG
APOSOR475196-1GEA 655 EUR
APOSOR475196-1G APOSOR475196-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-4-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₃N₃.₂ClH
Peso molecolare: 224,131 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2514953-01-4