Stampa…
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR475195-1G OR475195-250MG
APOSOR475195-1GEA 720 EUR
APOSOR475195-1G APOSOR475195-250MG
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride 95%
[(1-Cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methyl](methyl)amine dihydrochloride
Formula: C₈H₁₃N₃.₂ClH
Peso molecolare: 224,131 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 2514953-06-9