1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
OR475193-1G
OR475193-250MG
APOSOR475193-1GEA
720
EUR
APOSOR475193-1G
APOSOR475193-250MG
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride 95%
1-(4-Bromo-1-cyclopropyl-1H-pyrazol-3-yl)methanamine dihydrochloride
Formula:
C₇H₁₀BrN₃.₂ClH Peso molecolare: 289 g/mol Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD32669859 CAS Number: 2514952-96-4 |