(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321522-1G
OR321522-250MG
APOSOR321522-1GEA
1120
EUR
APOSOR321522-1G
APOSOR321522-250MG
(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
(R)-3-(2-Bromophenyl)piperidine hydrochloride
Formula:
C₁₁H₁₄BrN.ClH Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
CAS Number:
1336565-35-5 |