Stampa…
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
OR321515-1G OR321515-250MG
APOSOR321515-1GEA 880 EUR
APOSOR321515-1G APOSOR321515-250MG
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
1,2,3,6-Tetrahydro-2,3'-bipyridine dihydrochloride
Formula: C₁₀H₁₂N₂.₂ClH
Peso molecolare: 233,138 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 1347744-97-1