Stampa…
DDAVP
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
BITH3012-100MG BITH3012-25MG BITH3012-5MG
APOSBITH3012-100MGEA 0 EUR
APOSBITH3012-100MG APOSBITH3012-25MG APOSBITH3012-5MG
DDAVP
DDAVP
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00080163
EINECS: 240-726-7