Stampa…
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
BIMN2038-1G BIMN2038-10G
APOSBIMN2038-1GEA 155 EUR
APOSBIMN2038-1G APOSBIMN2038-10G
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine ≥95%
Arabinofuranosyl-2,6-diaminopurine
Formula: C₁₀H₁₄N₆O₄
Peso molecolare: 282,26 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03788199
CAS Number: 34079-68-0