Arabinofuranosyl-adenine ≥99%
Fornitore: Apollo Scientific
BIMN2036-1G
BIMN2036-10G
APOSBIMN2036-1GEA
155
EUR
APOSBIMN2036-1G
APOSBIMN2036-10G
Arabinofuranosyl-adenine ≥99%
Arabinofuranosyl-adenine
Formula:
C₁₀H₁₃N₅O₄ Peso molecolare: 267,24 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
CAS Number:
2006-02-2 |