Stampa…
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
Fornitore: Apollo Scientific
BIMN2035-1G BIMN2035-250MG
APOSBIMN2035-1GEA 1030 EUR
APOSBIMN2035-1G APOSBIMN2035-250MG
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine ≥95%
2,2'-Diamino-2'-deoxyadenosine
Formula: C₁₀H₁₅N₇O₃
Peso molecolare: 281,276 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09750839
CAS Number: 215943-79-6