Stampa…
Amastatin
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIMI3764-1MG BIMI3764-5MG
APOSBIMI3764-1MGEA 40.8 EUR
APOSBIMI3764-1MG APOSBIMI3764-5MG
Amastatin
Amastatin
Formula: C₂₁H₃₈N₄O₈
Peso molecolare: 474,548 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00038400
CAS Number: 67655-94-1