Stampa…
Imipenem and cilastatin sodium
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
BIIC0001-1G BIIC0001-500MG BIIC0001-100MG
APOSBIIC0001-1GEA 422 EUR
APOSBIIC0001-1G APOSBIIC0001-500MG APOSBIIC0001-100MG
Imipenem and cilastatin sodium
Imipenem and cilastatin sodium
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01744417
CAS Number: 85960-17-4