Enniatin Complex
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Punto di fusione:
120-128 °C Temperatura di stoccaggio: Congelamento |
MDL Number:
MFCD00214209 CAS Number: 11113-62-5 UN: 3462 ADR: 6.1,III |