Hibifolin
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
BIDF1029-10MG
BIDF1029-25MG
APOSBIDF1029-10MGEA
197
EUR
APOSBIDF1029-10MG
APOSBIDF1029-25MG
Hibifolin
Hibifolin
Formula:
C₂₁H₁₈O₁₄ Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD28987619 CAS Number: 55366-56-8 |