Stampa…
Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata) ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: NADP-Na2
BIB3015-1G BIB3015-250MG
APOSBIB3015-1GEA 29 EUR
APOSBIB3015-1G APOSBIB3015-250MG
Nicotinamide adenina dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata) ≥98%
Nicotinamide adenin dinucleotide fosfato sale disodico (NADP-Na2, forma ossidata)
ß-Nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADP-Na2, oxidized form)
Formula: C₂₁H₂₆N₇Na₂O₁₇P₃
Peso molecolare: 787.37 g/mol
Densità: 1.66g/cm3 @ 25 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00065390
CAS Number: 24292-60-2
EINECS: 246-129-8