Stampa…
Nicotinamide adenina dinucleotide (forma ridotta) sale disodico (NAD-Na2) ≥98%
Fornitore: Apollo Scientific
BIB3012-1G BIB3012-5G BIB3012-25G
APOSBIB3012-1GEA 36.4 EUR
APOSBIB3012-1G APOSBIB3012-5G APOSBIB3012-25G
Nicotinamide adenina dinucleotide (forma ridotta) sale disodico (NAD-Na2) ≥98%
NADH-Na2
Formula: C₂₁H₂₇N₇Na₂O₁₄P₂
Punto di fusione: 140…142 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036200
CAS Number: 606-68-8
EINECS: 210-123-3