Stampa…
β-Nicotinamide adenine dinucleotide ≥97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Coenzyme I, β-NAD, Diphosphopyridine dinucleotide
BIB3011-1G BIB3011-5G
APOSBIB3011-1GEA 21.9 EUR
APOSBIB3011-1G APOSBIB3011-5G
β-Nicotinamide adenine dinucleotide ≥97%
β-Nicotinamide adenine dinucleotide
Formula: C₂₁H₂₇N₇O₁₄P₂
Peso molecolare: 663,43 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00036253
CAS Number: 53-84-9