Stampa…
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9999-1G PC9999-5G
APOSPC9999-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9999-1G APOSPC9999-5G
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
2-Chloro-N-(2-fluorophenyl)acetamide
Formula: C₈H₇ClFNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00730970
CAS Number: 347-66-0