Stampa…
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9994-1G PC9994-250MG
APOSPC9994-1GEA 183 EUR
APOSPC9994-1G APOSPC9994-250MG
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole 97%
3-(2,6-Difluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₆F₂N₂
Peso molecolare: 180,16 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094571
CAS Number: 154258-88-5