Stampa…
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(4-Fluorophenyl)pentanoic acid
PC9990-1G PC9990-5G PC9990-10G
APOSPC9990-1GEA 46.6 EUR
APOSPC9990-1G APOSPC9990-5G APOSPC9990-10G
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
5-(4-Fluorophenyl)valeric acid
Formula: C₁₁H₁₃FO₂
Peso molecolare: 196,22 g/mol
Punto di fusione: 73…79 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00800242
CAS Number: 24484-22-8