Stampa…
4-Chloro-3-fluorotoluene
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9987-25G PC9987-5G PC9987-100G
APOSPC9987-25GEA 130 EUR
APOSPC9987-25G APOSPC9987-5G APOSPC9987-100G
4-Chloro-3-fluorotoluene
4-Chloro-3-fluorotoluene
Formula: C₇H₆ClF
Peso molecolare: 144,58 g/mol
Punto di ebollizione: 157…158 °C
Densità: 1,2 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00143295
CAS Number: 5527-94-6
UN: 1993
ADR: 3,III