Stampa…
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Fornitore: Apollo Scientific
PC9985-1G PC9985-250MG
APOSPC9985-1GEA 284 EUR
APOSPC9985-1G APOSPC9985-250MG
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
3-(3-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇FN₂
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01940431
CAS Number: 149739-61-7