Stampa…
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9983-10G PC9983-1G
APOSPC9983-10GEA 322 EUR
APOSPC9983-10G APOSPC9983-1G
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole 98%
3-(2-Fluorophenyl)-1H-pyrazole
Formula: C₉H₇FN₂
Peso molecolare: 162,167 g/mol
Punto di fusione: 58…61 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00973917
CAS Number: 149739-32-2