Stampa…
2',6'-Difluoroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: N-(2,6-Difluorophenyl)acetamide
PC9976-1G PC9976-5G
APOSPC9976-1GEA 109 EUR
APOSPC9976-1G APOSPC9976-5G
2',6'-Difluoroacetanilide
2',6'-Difluoroacetanilide
Formula: C₈H₇F₂NO
Peso molecolare: 171,144 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00119485
CAS Number: 3896-29-5