Stampa…
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
PC9975-100G PC9975-25G
APOSPC9975-100GEA 137 EUR
APOSPC9975-100G APOSPC9975-25G
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid 98%
2,2-Difluoro-2-(fluorosulphonyl)acetic acid
Methyl and trimethylsilyl esters also available.
Formula: C₂HF₃O₄S
Punto di ebollizione: 153 °C
Densità: 1,723 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01320807
CAS Number: 1717-59-5
UN: 2927
ADR: 6.1+8,I