Stampa…
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-[(Methylsulphonyl)acetyl]-2-(trifluoromethyl)pyridine
PC9974-1G PC9974-250MG
APOSPC9974-1GEA 72.7 EUR
APOSPC9974-1G APOSPC9974-250MG
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone 95+%
2-Methylsulphonyl-1-[6-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]ethanone
Formula: C₉H₈F₃NO₃S
Peso molecolare: 267,23 g/mol
Punto di fusione: 129…131 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01862655
CAS Number: 386704-14-9