2',5'-Difluoroacetanilide
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
N-(2,5-Difluorophenyl)acetamide
PC9973-1G
PC9973-5G
APOSPC9973-1GEA
55.3
EUR
APOSPC9973-1G
APOSPC9973-5G
2',5'-Difluoroacetanilide
2',5'-Difluoroacetanilide
Formula:
C₈H₇F₂NO Peso molecolare: 171,1441 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00032512 CAS Number: 398-90-3 |