Stampa…
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-(Trifluoromethyl)pyridin-2-ol
PC9966-250MG PC9966-1G PC9966-5G PC9966-25G
APOSPC9966-250MGEA 0 EUR
APOSPC9966-250MG APOSPC9966-1G APOSPC9966-5G APOSPC9966-25G
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
2-Hydroxy-4-(trifluoromethyl)pyridine
Formula: C₆H₄F₃NO
Peso molecolare: 163,1 g/mol
Punto di fusione: 158…165 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00153195
CAS Number: 50650-59-4