5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
PC9962-1G
PC9962-25G
PC9962-5G
APOSPC9962-1GEA
24.9
EUR
APOSPC9962-1G
APOSPC9962-25G
APOSPC9962-5G
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
5-(4-Fluorophenyl)isoxazole
Formula:
C₉H₆FNO Punto di fusione: 53…56 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD02183544 CAS Number: 138716-37-7 |