Stampa…
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9958-100G PC9958-25G
APOSPC9958-100GEA 260 EUR
APOSPC9958-100G APOSPC9958-25G
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
2-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formula: C₇H₅FO₃
Punto di fusione: 199…202 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310985
CAS Number: 65145-13-3