Stampa…
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9957-1G PC9957-5G PC9957-25G
APOSPC9957-1GEA 21.9 EUR
APOSPC9957-1G APOSPC9957-5G APOSPC9957-25G
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
3,5-Difluorobenzenesulphonamide
Formula: C₆H₅F₂NO₂S
Punto di fusione: 157…161 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02091379
CAS Number: 140480-89-3