Stampa…
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-4-fluoronitrobenzene, 2-Bromo-1-fluoro-4-nitrobenzene
PC9956-100G PC9956-25G PC9956-5G
APOSPC9956-100GEA 48 EUR
APOSPC9956-100G APOSPC9956-25G APOSPC9956-5G
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-5-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Punto di fusione: 55…58 °C
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00055433
CAS Number: 701-45-1