Stampa…
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9955-25G PC9955-5G PC9955-100G
APOSPC9955-25GEA 60.9 EUR
APOSPC9955-25G APOSPC9955-5G APOSPC9955-100G
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
2-Fluoro-5-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
Punto di fusione: 177…178 °C (dec.)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03411559
CAS Number: 351019-18-6