Stampa…
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (2-Fluoropyridin-4-yl)boronic acid, 2-Fluoropyridine-4-boronic acid, 2-Fluoro-4-pyridinylboronic acid
PC9954-1G PC9954-25G PC9954-5G
APOSPC9954-1GEA 19 EUR
APOSPC9954-1G APOSPC9954-25G APOSPC9954-5G
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
2-Fluoro-4-pyridineboronic acid
Formula: C₅H₅BFNO₂
Peso molecolare: 140,91 g/mol
Punto di fusione: 212 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04112534
CAS Number: 401815-98-3