Stampa…
2,6-Difluorobenzhydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,6-Difluorobenzohydrazide
PC9953-1G PC9953-10G
APOSPC9953-1GEA 53.9 EUR
APOSPC9953-1G APOSPC9953-10G
2,6-Difluorobenzhydrazide
2,6-Difluorobenzhydrazide
Formula: C₇H₆F₂N₂O
Peso molecolare: 172,132 g/mol
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00119406
CAS Number: 172935-91-0