Stampa…
2,5-Difluorobenzhydrazide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9952-1G PC9952-5G
APOSPC9952-1GEA 105 EUR
APOSPC9952-1G APOSPC9952-5G
2,5-Difluorobenzhydrazide
2,5-Difluorobenzhydrazide
Formula: C₇H₆F₂N₂O
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02183537
CAS Number: 265644-03-9