Stampa…
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9951-25G PC9951-100G PC9951-10G
APOSPC9951-25GEA 94.5 EUR
APOSPC9951-25G APOSPC9951-100G APOSPC9951-10G
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile 99%
3-Fluoro-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₇H₃FN₂O₂
Peso molecolare: 166,1093 g/mol
Punto di fusione: 73…75 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04973417
CAS Number: 218632-01-0