1-Acetyl-4-fluoronaphthalene 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₂H₉FO Punto di ebollizione: 164…166 °C/14mmHg Punto di fusione: 33…35 °C Densità: 1,203 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 113 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00134475 CAS Number: 316-68-7 EINECS: 206-261-9 |