Stampa…
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 3-Bromo-2-fluoronitrobenzene
PC9945-5G PC9945-100G PC9945-25G
APOSPC9945-5GEA 30.6 EUR
APOSPC9945-5G APOSPC9945-100G APOSPC9945-25G
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene 98%
1-Bromo-2-fluoro-3-nitrobenzene
Formula: C₆H₃BrFNO₂
Peso molecolare: 220 g/mol
Punto di fusione: 29…31 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD05663754
CAS Number: 58534-94-4