Stampa…
Benzyl-4-fluorophenyl ketone 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9944-100G PC9944-25G PC9944-5G
APOSPC9944-100GEA 574 EUR
APOSPC9944-100G APOSPC9944-25G APOSPC9944-5G
Benzyl-4-fluorophenyl ketone 99%
Benzyl-4-fluorophenyl ketone
Formula: C₁₄H₁₁FO
Punto di fusione: 83…84 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017960
CAS Number: 347-84-2