Stampa…
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9940-1G PC9940-5G PC9940-250MG
APOSPC9940-1GEA 65.5 EUR
APOSPC9940-1G APOSPC9940-5G APOSPC9940-250MG
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzaldehyde
Formula: C₇H₄F₂O₂
Punto di fusione: 179…182 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07772042
CAS Number: 532967-21-8