2,6-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₈H₆F₂O₂ Punto di fusione: 73…77 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114368 CAS Number: 256417-10-4 |