Stampa…
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Fornitore: Apollo Scientific
PC9936-1G PC9936-500MG PC9936-5G
APOSPC9936-1GEA 217 EUR
APOSPC9936-1G APOSPC9936-500MG APOSPC9936-5G
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Ethyl-2-(benzoyl-3-chloro-4-fluoroanilino)propanoate
Formula: C₁₈H₁₇ClFNO₃
Punto di fusione: 86…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01310648
CAS Number: 34029-27-1