Stampa…
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
PC9933-1G PC9933-5G
APOSPC9933-1GEA 219 EUR
APOSPC9933-1G APOSPC9933-5G
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole 97%
5-Chloro-6-fluoro-1H-indole
Formula: C8H5ClFN
Punto di fusione: 83 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD01074495
CAS Number: 169674-57-1