3-Fluoro-4-methylpyridine
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₆H₆FN Punto di ebollizione: 135,6 °C/748mmHg Densità: 1,08 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD04114226 CAS Number: 399-88-2 |